Tisk…
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
430470010 430470050
ACRO430470010EA 3500 CZK
ACRO430470010 ACRO430470050
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BN₂O₃
MW: 246.07 g/mol
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842717
CAS číslo: 1073355-14-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %