Tisk…
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Oxazole-4-carboxylic acid
430110010 430110050
ACRO430110010EA 3500 CZK
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₃
MW: 113.0715 g/mol
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797151
CAS číslo: 23012-13-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %