Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
430060010
430060050
ACRO430060010EA
1710
CZK
ACRO430060010
ACRO430060050
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Bod tání: 145…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039316 CAS číslo: 6937-03-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 148 °C |
GC | ≥97.5 % |