Tisk…
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Benzenepropanoic acid,2-nitro-b-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoate, 2-Nitrobenzoylacetic acid ethyl ester
430040010 430040050
ACRO430040010EA 3030 CZK
ACRO430040010 ACRO430040050
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₅
MW: 237,211 g/mol
Bod tání: 35…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424821
CAS číslo: 52119-39-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear orange to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %