Tisk…
5-Bromothiazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
429980010 429980050
ACRO429980010EA 3160 CZK
ACRO429980010 ACRO429980050
5-Bromothiazole 95%
5-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07787394
CAS číslo: 3034-55-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %