4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
430150010
430150050
ACRO430150010EA
1260
CZK
ACRO430150010
ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Vzorec:
C₇H₄BrClO₂ Bod varu: 118 °C (16hPa) Hustota: 1.648 g/cm³ Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00013256 CAS číslo: 7693-44-9 UN: 3277 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...