Tisk…
L-Adrenaline bitartrate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
430140010 430140050 430140250
ACRO430140010EA 1270 CZK
ACRO430140010 ACRO430140050 ACRO430140250
L-Adrenaline bitartrate 98+%
L-Adrenaline bitartrate
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Bod tání: 155 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035077
CAS číslo: 51-42-3
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C (Dec)
Loss on drying ≤0.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=4,1M HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)