1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
430120010
430120050
ACRO430120010EA
2270
CZK
ACRO430120010
ACRO430120050
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,1454 g/mol Bod tání: 297…300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06804571 CAS číslo: 704-91-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...