Tisk…
3-Amino-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
429860050 429860250
ACRO429860050EA 1510 CZK
ACRO429860050 ACRO429860250
3-Amino-4-methylpyridine 97%
3-Amino-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108.14
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128871
CAS číslo: 3430-27-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)