2-Pyrimidinecarbonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
429820050
429820250
ACRO429820050EA
1300
CZK
ACRO429820050
ACRO429820250
2-Pyrimidinecarbonitrile 98%
2-Pyrimidinecarbonitrile
Vzorec:
C₅H₃N₃ Bod tání: 37…41 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00160513 CAS číslo: 14080-23-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 42 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +96° to +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH) |