Tisk…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
429810010 429812500
ACRO429810010EA 5260 CZK
ACRO429810010 ACRO429812500
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClFN₂
Bod varu: 149…162 °C (1013hPa)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788197
CAS číslo: 62802-42-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %