Tisk…
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
429790010 429790050
ACRO429790010EA 1210 CZK
ACRO429790010 ACRO429790050
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01315308
CAS číslo: 36404-88-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥97.5 %