Tisk…
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
429760010 429760050
ACRO429760010EA 2420 CZK
ACRO429760010 ACRO429760050
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115730
CAS číslo: 54045-76-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥96.0 %