Tisk…
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
429740010 429740050
ACRO429740010EA 1920 CZK
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
2',6'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016339
CAS číslo: 2040-05-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %