Tisk…
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
429630010 429630050
ACRO429630010EA 5450 CZK
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06657208
CAS číslo: 98026-88-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %