Tisk…
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
429610010 429610050
ACRO429610010EA 6000 CZK
ACRO429610010 ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BO₂S
MW: 226,141 g/mol
Bod tání: 42…44,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10700154
CAS číslo: 862129-81-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %