Tisk…
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
429570010 429570050
ACRO429570010EA 4380 CZK
ACRO429570010 ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,1500 g/mol
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203554
CAS číslo: 40283-46-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %