Tisk…
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
429560010 429560050
ACRO429560010EA 2740 CZK
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: 321…324 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804570
CAS číslo: 61700-61-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %