Tisk…
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
429550010 429550050
ACRO429550010EA 1900 CZK
ACRO429550010 ACRO429550050
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₂ClNO₂S
MW: 163,58 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09870033
CAS číslo: 5198-87-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %