Tisk…
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde, 2-Bromo-4-formylthiazole
429540010 429540050
ACRO429540010EA 3380 CZK
ACRO429540010 ACRO429540050
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₂BrNOS
MW: 192,03 g/mol
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115726
CAS číslo: 5198-80-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g