Tisk…
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
429510010 429510050
ACRO429510010EA 9750 CZK
ACRO429510010 ACRO429510050
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01823426
CAS číslo: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %