Tisk…
2-Amino-6-chloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
429500010 429500050
ACRO429500010EA 864 CZK
ACRO429500010 ACRO429500050
2-Amino-6-chloropyridine 97%
2-Amino-6-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234068
CAS číslo: 45644-21-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
GC ≥96.0 %