Tisk…
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
429480010 429480050
ACRO429480010EA 1950 CZK
ACRO429480010 ACRO429480050
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
Bod tání: 238…239 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00859429
CAS číslo: 40283-41-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≤0.1 % 2-Propanol
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %