Tisk…
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
429470010 429470050
ACRO429470010EA 6110 CZK
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,5400 g/mol
Bod tání: 125…127,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739036
CAS číslo: 374068-01-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %