Tisk…
6-Bromoisoquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
429460010 429460050
ACRO429460010EA 2640 CZK
ACRO429460010 ACRO429460050
6-Bromoisoquinoline 97%
6-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD04973299
CAS číslo: 34784-05-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
HPLC ≥96.0 %