Tisk…
4-Bromothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
429450010 429450050
ACRO429450010EA 1960 CZK
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657592
CAS číslo: 34259-99-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %