Tisk…
5-Amino-1,4-benzodioxane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Benzodioxan-5-amine, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-amine
429370010 429370050
ACRO429370010EA 6660 CZK
ACRO429370010 ACRO429370050
5-Amino-1,4-benzodioxane 95%
5-Amino-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03695459
CAS číslo: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear brown to purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm