Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
429340010 429340050
ACRO429340010EA 6880 CZK
ACRO429340010 ACRO429340050
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699167
CAS číslo: 1053655-56-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥94.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)