Tisk…
Trimethyl orthoformate, anhydrous 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
429281000 429288000
429281000.EA 1430 CZK
429281000. 429288000.
Trimethyl orthoformate, anhydrous 99+%, AcroSeal®
Trimethyl orthoformate
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Bod varu: 101…102 °C (760 mmHg)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008483
CAS číslo: 149-73-5
UN: 3271
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %