Tisk…
Propylenkarbonát, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000 429268000
429261000.EA 1070 CZK
429261000. 429268000.
Propylenkarbonát, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Propylenkarbonát
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 102.09
Bod varu: 240…243 °C (760 mmHg)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 1.204 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005385
CAS číslo: 108-32-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %