Tisk…
Isoquinoline-8-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Isoquinolin-8-amine, 8-Aminoisoquinoline
429400010 429400050
ACRO429400010EA 5920 CZK
ACRO429400010 ACRO429400050
Isoquinoline-8-amine 97%
Isoquinoline-8-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod tání: 168…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179553
CAS číslo: 23687-27-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm