Tisk…
3-Bromobenzylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 1010 CZK
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Bromobenzylamine 95%
3-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01026119
CAS číslo: 10269-01-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %