Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428951000 428958000
428951000.EA 2750 CZK
428951000. 428958000.
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol, AcroSeal®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M