Tisk…
7-Methoxy-2-naphthol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
428870050 428870250
ACRO428870050EA 1300 CZK
ACRO428870050 ACRO428870250
7-Methoxy-2-naphthol 97%
7-Methoxy-2-naphthol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075494
CAS číslo: 5060-82-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure