Tisk…
2-Metoxyethanol for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether
428780010 428780025
ACRO428780010EA 3790 CZK
ACRO428780010 ACRO428780025
2-Metoxyethanol for HPLC
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
MW: 76.1
Bod varu: 124 °C (760 mmHg)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0.96 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %