Tisk…
Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: ((Chloromethyl)sulphonyl)benzene, 1-(Chloromethylsulphonyl)benzene, Phenyl Chloromethyl Sulphone
428740050 428740250
ACRO428740050EA 3570 CZK
ACRO428740050 ACRO428740250
Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Chloromethyl phenyl sulphone
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,64 g/mol
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007551
CAS číslo: 7205-98-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %