Tisk…
Tributyl borate 98%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tri-n-butylborate
428661000 428668000
428661000.EA 1160 CZK
428661000. 428668000.
Tributyl borate 98%, AcroSeal®
Tributyl borate
Vzorec: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230.15
Bod varu: 230…235 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.853 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009434
CAS číslo: 688-74-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %