Tisk…
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
428610010 428610050
ACRO428610010EA 1510 CZK
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Vzorec: C₁₉H₁₃Br
MW: 321.23 g/mol
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075522
CAS číslo: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure