Tisk…
Diazolidinyl urea 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5-[1,3-bis(hydroxymethyl)ureido]hydantoin, 1-(1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)-1,3-bis(hydroxymethyl)urea
428580250 428582500
ACRO428580250EA 1640 CZK
ACRO428580250 ACRO428582500
Diazolidinyl urea 95%
Diazolidinyl urea
Vzorec: C₈H₁₄N₄O₇
Bod tání: 227…228 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03547942
CAS číslo: 78491-02-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
Elemental Analysis 19.0 to 21.5 % N
Hydroxyl value 102 to 124 mg KOH/g