Tisk…

EGTA-Na4 (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt) 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

428570100 428570500
ACRO428570100EA 3500 CZK
ACRO428570100 ACRO428570500
EGTA-Na4 (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt) 95%
EGTA-Na4 (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt)
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274420
CAS číslo: 13368-13-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 18.46 to 20.82 % (ICP on dried sample)
Loss on drying ≤20 % (110°C, 16 hrs)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR