Tisk…
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) stabilised, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromopropyne
429120010 429121000
429120010.EA 24560 CZK
429120010. 429121000.
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) stabilised, AcroSeal®
Propagyl bromide
Vzorec: C₃H₃Br
Bod varu: 88…90 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000241
CAS číslo: 106-96-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO