Tisk…
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
428530010 428530050
ACRO428530010EA 10960 CZK
ACRO428530010 ACRO428530050
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Methyl cis-11-eicosenoate
Vzorec: C₂₁H₄₀O₂
Bod tání: –15 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00010458
CAS číslo: 2390-09-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure