Tisk…
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tris(trimethylsilyl)phosphite
428520050 428520250 428521000
ACRO428520050EA 2510 CZK
ACRO428520050 ACRO428520250 ACRO428521000
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Vzorec: C₉H₂₇O₃PSi₃
Bod varu: 78…81 °C (8,3 mmHg)
Hustota: 0,893 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015588
CAS číslo: 1795-31-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %