Tisk…
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
428490010 428490050
ACRO428490010EA 4750 CZK
ACRO428490010 ACRO428490050
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆ClN
MW: 139,58 g/mol
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093912
CAS číslo: 352530-29-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
NMR consistent with structure