Tisk…
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
428470010 428470050
ACRO428470010EA 1470 CZK
ACRO428470010 ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043823
CAS číslo: 948-03-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %