Tisk…
Methyl tricosanoate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428450010 428450050
ACRO428450010EA 16660 CZK
ACRO428450010 ACRO428450050
Methyl tricosanoate 99+%
Methyl tricosanoate
Vzorec: C₂₄H₄₈O₂
Bod tání: 53 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009349
CAS číslo: 2433-97-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure