Tisk…
3-Methylisoquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
428440010 428440050
ACRO428440010EA 2380 CZK
ACRO428440010 ACRO428440050
3-Methylisoquinoline 98%
3-Methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 251 °C (760 mmHg)
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024139
CAS číslo: 1125-80-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 60 to 67 °C
HPLC ≥97.5 %
Density (15 °C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %