Tisk…
N-Methyldicyclohexylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
428390010 428392500
ACRO428390010EA 8060 CZK
ACRO428390010 ACRO428392500
N-Methyldicyclohexylamine 97%
N-Methyldicyclohexylamine
Vzorec: C₁₃H₂₅N
MW: 195,3443 g/mol
Bod varu: 265 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,921 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014289
CAS číslo: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %