Tisk…

Phosphorus(V) bromide 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

428270250 428271000
ACRO428270250EA 2950 CZK
ACRO428270250 ACRO428271000
Phosphorus(V) bromide 95%
Phosphorus(V) bromide
Vzorec: PBr₅
Bod tání: 105…107 °C (rozkl.)
Hustota: 3,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011437
CAS číslo: 7789-69-7
UN: 2691
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥94 %
Insoluble matter Pass

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR