Tisk…
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
428250010 428250050
ACRO428250010EA 3170 CZK
ACRO428250010 ACRO428250050
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Vzorec: C₁₈H₃₉N₄P
Bod varu: 110…118 °C (,5 mmHg)
Hustota: 0,964 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840347
CAS číslo: 331465-71-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 15.70 to 17.01 % N